KGSKA3TTT1
Autoclavable Millipore Express® SHC Opticap® XLT 30 in. 0.5/0.2 µm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polyethersulfone
Livello qualitativo
Descrizione
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 107 CFU/cm² using TM=["ASTM"] F838 methodology.
T-line
Caratteristiche
hydrophilic
Parametri
25 °C max. inlet temp.
80 psig max. inlet pressure
Lunghezza nominale della cartuccia
30 in. (75 cm)
device size
30 in.
Diam. connessione ingresso
1 1/2 in.
Diam. connessione uscita
1-1/2 in.
Matrice
Millipore Express® SHC
Dimensione pori
0.5/0.2 μm
Raccordi
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
Compatibilità
suitable for endotoxin