Documenti fondamentali
IT5SP0013
Millipore
Cover, Tube Storage
Scegli un formato
1 EA
22,00 €
22,00 €
Spedizione prevista il04 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
22,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
22,00 €
Spedizione prevista il04 aprile 2025Dettagli
Produttore/marchio commerciale
Integritest®
Livello qualitativo
Altezza
102 mm
4 in.
Larghezza
6 in.
Spessore
8 in.
Peso
8 oz
Compatibilità
for use with INTEGRITEST® 5
Temperatura di conservazione
2-30°C
Note legali
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany