IHCR1001-6
Anti-Neuron-Specific Nuclear Protein Antibody, prediluted, clone A60
clone A60, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
NeuN
Scegli un formato
395,00 €
Spedizione prevista il08 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
395,00 €
Spedizione prevista il08 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A60, monoclonal
Reattività contro le specie
pig, mouse, avian, salamander, rat, primate, human, vertebrates, chicken, ferret
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RBFOX3(146713)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Pretreatment: Heat Induced Epitope Retrieval (HIER). Recommend Citrate Buffer, pH 6.0 (Cat. No. 21545). No signal was detected without Epitope retrieval.
Incubation: 30 minutes with IHC Select Detection Kits.
NeuN, has been prediluted for use as the primary antibody with Chemicon′s IHC Select Detection Kits and Protocols (Catalog Nos. DAB050, DET-HP1000, APR050, and DET-APR1000), but other supplier′s IHC detection systems may be used. For optimized protocol details, visit www.chemicon.com and select the protocols link under Cat. No.IHCR1001-6.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2