Documenti fondamentali
HX0076
Supelco
Eptano
greener alternative
OmniSolv®
Sinonimo/i:
Heptane, n-Heptane, high purity solvents
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.20
Beilstein:
1730763
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
205-563-8
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Nome Commerciale
OmniSolv®
Saggio
≥99% n-heptane basis
≥99.9% (saturated C7 hydrocarbons)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
433 °F
Limite di esplosione
7 %
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.02% Water (H2O)
Residuo dopo evaporazione
≤1 ppm
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.387 (lit.)
P. ebollizione
98 °C (lit.)
Punto di fusione
−91 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -4 °C
Solubilità
0.05 g/L
Densità
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤193 nm
Assorbanza UV
λ: 193 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.80
λ: 210 nm Amax: ≤0.30
λ: 220 nm Amax: ≤0.15
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent compared to hexane and thus align with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Applicazioni
OmniSolv®
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
Assay (n-heptane): 99.0% min
Assay (saturated C7 hydrocarbons): 99.9% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 1ppm max
Filtered through 0.2 m filter: To pass test
Fluorescence (as quinine base): 250ppt max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
UV Abs. at 193 nm: 1.00AU max
UV Abs. at 200 nm: 0.80AU max
UV Abs. at 210 nm: 0.30AU max
UV Abs. at 220 nm: 0.15AU max
UV Abs. at 260 nm: 0.01AU max
UV Cut-off: 193vnm max
Water (H2O): 0.02% max
Note legali
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup