HTS160M
ChemiSCREEN Membrane Preparation Recombinant Human BB 3 Bombesin Receptor
Scegli un formato
686,00 €
Spedizione prevista il29 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
686,00 €
Spedizione prevista il29 aprile 2025Dettagli
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
- GPCR Class: A
- Protein Target: BB3
- Target Sub-Family: Bombesin
Specifiche
Binding buffer: 50 mM Hepes, pH 7.4, 5 mM MgCl2, 1 mM CaCl2, 0.2% BSA, 0.2 mg/ml bacitracin, 20 μg/ml leupeptin, 20 μg/ml chymostatin, 1 Protease Inhibitor cocktail Tablets (Roche Cat. No. 11 873 580 001) for each 50 ml binding buffer.
Radioligand: [125I]-Bombesin (6-14) Analog (Perkin Elmer NEX377)
Wash Buffer: 50 mM Hepes, pH 7.4, 500 mM NaCl , 0.1% BSA, filtered and stored at 4°C.
One package contains enough membranes for at least 200 assays (units), where an unit is the amount of membrane that will yield greater than 3-fold signal:background with 125I-labeled Bombesin (6-14) Analog at 0.3 nM.
Stato fisico
Packaging method: Membranes protein was adjusted to the indicated concentration in packaging buffer, rapidly frozen, and stored at -80oC.
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2