Documenti fondamentali
HG000C41
Millipore
Agar Baird-Parker
powder, pH 6.8±0.2 (25 °C, after autoclaving), poly bottle of 12 × 500 g
Sinonimo/i:
Baird-Parker Agar Base
About This Item
Codice UNSPSC:
12352111
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
powder
Composizione
Agar, 20.0 g/L
Glycine, 12.0 g/L
Lithium Chloride, 5.0 g/L
Meat Extract, 5.0 g/L
Sodium Pyruvate, 10.0 g/L
Tryptone, 10.0 g/L
Yeast Extract, 1.0 g/L
Confezionamento
poly bottle of 12 × 500 g
pH
6.8±0.2 (25 °C, after autoclaving)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Applicazioni
A selective medium for the isolation and enumeration of coagulase-positive staphylococci primarily from foodstuffs.
Nota sulla preparazione
Suspend 63g in 1 litre demineralised water. Boil whilst stirring until completely dissolved. Autoclave at 121°C for 15 minutes. Cool to 45 - 50°C and aseptically add 1% of 1% sterile Potassium Tellurite Solution (HG00BX15.PK) and 5% sterile Egg Yolk Emulsion (HG00BX14.100). Homogenate and pour plates.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3