HG000C33
W. L. Nutrient Medium
pH 5.8±0.2 (25 °C, after autoclaving)
About This Item
Prodotti consigliati
Composizione
Agar, 20.0 g/L
Bromocresol Green, 0.022 g/L
Calcium Chloride, 0.125 g/L
Dextrose, 50.0 g/L
Ferric Chloride, 0.0025 g/L
Magnesium Sulphate, 0.125 g/L
Manganese Sulphate, 0.0025 g/L
Potassium Chloride, 0.425 g/L
Potassium Dihydrogen Phosphate, 0.55 g/L
Tryptone, 5.0 g/L
Yeast Extract, 4.0 g/L
Confezionamento
poly bottle of 12 × 500 g (HG000C33.500)
pH
5.8±0.2 (25 °C, after autoclaving)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3