HG000C21
XLD Agar
pH 7.4±0.2 (25 °C)
About This Item
Prodotti consigliati
Composizione
Agar, 10.5 g/L
Ferric Ammonium Citrate, 0.8 g/L
Lactose, 7.5 g/L
L(+) Lysine, 5.0 g/L
Phenol Red, 0.08 g/L
Sodium chloride, 5.0 g/L
Sodium Deoxycholate, 2.5 g/L
Sodium Thiosulphate, 6.8 g/L
Sucrose, 7.5 g/L
D(+) Xylose, 3.5 g/L
Yeast Extract, 3.0 g/L
Confezionamento
poly bottle of 12 × 500 g (HG000C21.500)
pH
7.4±0.2 (25 °C)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Do not Autoclave or Overheat
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3