HCMP2MAG-19K
MILLIPLEX® Gruppo 2 per il complemento umano - saggio multiplex per immunologia
The Human Complement Panel 2 Bead-Based Multiplex Assay kit, using the Luminex xMAP technology, enables the simultaneous analysis of complement proteins and factors in human serum, plasma and cell culture samples.
Sinonimo/i:
Human complement multiplex kit, Luminex® human complement immunoassay, Millipore human complement panel
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
assay range
accuracy: 95%
(Complement C3)
sensitivity: 0.024 ng/mL
(Complement Factor B)
sensitivity: 0.048 ng/mL
(Complement C1q)
sensitivity: 0.120 ng/mL
(Complement C3)
sensitivity: 0.135 ng/mL
(Complement Factor H)
sensitivity: 0.191 ng/mL
(Complement C4)
sensitivity: 3.639 ng/mL
(Complement C3b/iC3b)
standard curve range: 0.041-300 ng/mL
(Complement Factor H)
standard curve range: 0.08-60 ng/mL
(Complement C1q)
standard curve range: 0.08-60 ng/mL
(Complement Factor B)
standard curve range: 0.27-200 ng/mL
(Complement C3)
standard curve range: 0.55-400 pg/mL
(Complement C4)
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex xMAP)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il gruppo di microsfere MILLIPLEX® Complement Panel 2 è un kit sestuplo da usare per la quantificazione simultanea di uno qualunque o tutti i seguenti analiti in campioni di siero, plasma o supernatante di coltura: C1q, C3, C3b/iC3b, C4, fattore B del complemento, fattore H del complemento e properdina.
La piattaforma Luminex® xMAP® usa un formato di saggio immunologico con microsfere magnetiche per una velocità e una sensibilità ideali al fine di effettuare simultaneamente il rilevamento quantitativo di più analiti, migliorando notevolmente la produttività senza perdere il prezioso volume del campione.
Tipo di gruppo: risposta immunitaria
Specificità
In questo gruppo la reattività crociata tra gli anticorpi e qualunque altro analita è al di sotto del limite di rilevabilità o trascurabile.
Applicazioni
- Analiti: C1q, C3, C3b/iC3b, C4, fattore B, fattore H
- Tipo di campione raccomandato: siero, plasma, supernatante di coltura tissutale/cellulare
- Diluizione del campione raccomandata: Plasma o siero diluiti 1:40.000. Il supernatante di coltura tissutale può necessitare di una diluizione con un terreno di controllo appropriato prima del saggio
- Tempo di esecuzione del saggio: tutta la notte o due ore per l′incubazione primaria
- Categoria di ricerca: Infiammazione e immunologia
- Sottocategoria di ricerca: infiammazione
- Nota: Per evitare l′attivazione del complemento nei campioni, che modificherebbe i risultati, si deve procedere allo scongelamento dei campioni il più rapidamente possibile, quindi sistemarli sul ghiaccio e sottoporli al saggio immediatamente.
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Contenuto correlato
Immunology multiplex assays, like MILLIPLEX® assays, allow researchers to investigate more immune biomarkers simultaneously, saving time and resources. This is especially critical to immunology research, where numerous analytes play a role in different pathways.