Documenti fondamentali
H1WS1G1HPP
Contenitore Series 4000 a cartuccia singola
cartridge nominal length 10 in. (25.4 cm), 304 stainless steel ferrule, ferrule size 4 in., 304 stainless steel clamp(s) (3-piece), 316 stainless steel (EN 1.4404)
Scegli un formato
H1WS1G1HPP
2.077,00 €
2.077,00 €
Spedizione prevista il28 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
H1WS1G1HPP
2.077,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161525
2.077,00 €
Spedizione prevista il28 maggio 2025Dettagli
Materiali
304 stainless steel clamp(s) (3-piece)
304 stainless steel ferrule
316 stainless steel (EN 1.4404)
PTFE seal (for Plunger Valve Tip)
silicone plunger seal (for valve tip)
Parametri
10 bar max. inlet pressure (145 psig) at 25 °C
150 °C max. temp. at 46 psig (320 kPa)
Lungh. complessiva
450.5 mm ± 3 (17.736 in. ± 0.118)
Lunghezza nominale della cartuccia
10 in. (25.4 cm)
D.E. × D.I. × Alt. raccordi
50.5 mm × 1 in. × 1.65 mm, inlet/outlet TC ferrule
Dimens. ghiera
4 in.
Raccordi
plunger-type drain valve
plunger-type vent valve
Descrizione generale
Series 4000 Housing Single-Round T-Line 10-inch Code 7
Single Round In-Line
Confezionamento
Material Size: 1
Note legali
SERIES 4000 is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany