GF337
IL-4,
Human Recombinant Animal Free
Sinonimo/i:
Interleukin-4, IL4
Scegli un formato
424,00 €
Spedizione prevista il08 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
424,00 €
Spedizione prevista il08 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Descrizione generale
Recombinant human IL-4 is a 15.1 kDa globular protein containing 130 amino acid residues.
The protein is manufactured without the use of any animal products/reagents and is considered Animal-Free and can be used in protocols where possible transmisson of animal viruses and contamination must be avoided.
Applicazioni
Stem Cell Research
Growth Factors & Receptors
Qualità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Reconstitute in water to a concentration of 0.1-1.0 mg/ml. Do not vortex. For extended storage, it is recommended to further dilute in a buffer containing a carrier protein and store in working aliquots at -20°C.
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1