FR180380103
Estapor® Surfactant Free-White Microspheres
KSF-015 White Std PS 10%, Surfactant-Free White microspheres 160nm, Latex Turbidimetric Immunoassay
Sinonimo/i:
soap-free beads, soap-free particles
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
high-density polyethylene packaging (bottle)
polystyrene beads
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Estapor®
Confezionamento
bottle of 10ml-10L
Concentrazione
10% solids
tecniche
latex turbidmetry immunoassay (LTIA): suitable
Colore
white
Matrice
polymeric polystyrene
Diametro delle microsfere
0.141 - 0.180 μm
Gruppo funzionale
(plain)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Contenuto correlato
Estapor® Microspheres, for polymeric supports in diagnostics, life sciences, biotechnology, & environmental applications, offers 100+ microsphere types.