Documenti fondamentali
CN06F1001
Millipore
*PP PLEAT CART 0.6UM 10C-F
Scegli un formato
1 EA
131,00 €
131,00 €
Spedizione prevista il03 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
131,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
131,00 €
Spedizione prevista il03 giugno 2025Dettagli
Materiali
polypropylene
Dimensione pori
0.6 μm nominal pore size
0.6 μm pore size
Codice cartuccia
Code F (double open end w/flat gaskets)
Descrizione generale
Device Configuration: Cartridge