FCMAB313PE
Milli-Mark® Anti-Nestin-PE Antibody, clone 10C2
clone 10C2, Milli-Mark®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
PE
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10C2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Non deve reagire con
mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Milli-Mark®
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NES(10763)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Qualità
Descrizione del bersaglio
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2