Documenti
FALP04700
Millipore
Filtri a membrana in PTFE con pori da 1,0 μm
Fluoropore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana Fluoropore®
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE membrane
plain filter
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Fluoropore®
Millipore
Parametri
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol)
≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley)
130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
Diam. filtro
47 mm
Spessore
≥100 μm
Estraibili (gravimetria)
≤0.5%
Matrice
Fluoropore®
Dimensione pori
1.0 μm pore size
≥65 % porosity
Punto di bolla
≥6.5 psi (0.45 bar), air with methanol at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La membrana Fluoropore® è una membrana idrofoba in politetrafluoroetilene (PTFE). A garanzia di migliori prestazioni nelle operazioni di filtrazione, il PTFE è legato a un supporto in polietilene ad alta densità. Il filtro a membrana Fluoropore® viene impiegato nel monitoraggio dell′aria, nelle operazioni di filtrazione e sfiato dei gas, in spettroscopia ultravioletta (UV), nella chiarificazione di acidi, basi e solventi.
Applicazioni
  • Chiarificazione di soluzioni acide, soluzioni alcaline e solventi
  • Filtrazione e sfiato di gas
  • Spettroscopia UV
  • Monitoraggio del particolato
  • Filtrazione della fase mobile per HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Analisi delle microplastiche
Caratteristiche e vantaggi
  • Le membrane Fluoropore® danno prova di prestazioni costanti e assicurano un′ampia compatibilità chimica.
  • Inerti biologicamente e chimicamente.
  • Porosità elevata, per valori di portata altrettanto elevati
  • Utilizzabili nella filtrazione di campioni acquosi o organici
Note legali
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
J M Pacheco et al.
Transboundary and emerging diseases, 64(2), 564-573 (2015-08-26)
Foot-and-mouth disease (FMD) is a highly contagious livestock disease of high economic impact. Early detection of FMD virus (FMDV) is fundamental for rapid outbreak control. Air sampling collection has been demonstrated as a useful technique for detection of FMDV RNA
Cheryl L Weyant et al.
Environmental science & technology, 53(6), 3306-3314 (2019-02-26)
Traditional biomass stoves are a major global contributor to emissions that impact climate change and health. This paper reports emission factors of particulate matter (PM2.5), carbon monoxide (CO), organic carbon (OC), black carbon (EC), optical absorption, and scattering from 46
Rui Rong et al.
Nanotoxicology, 13(3), 354-368 (2019-02-02)
Nanomaterials are widely used in an ever-increasing number of consumer and industrial products. It is therefore essential that the toxic effects of nanomaterials are understood in order to improve product safety. Here we evaluate the toxicity of inhaled halloysite nanotubes