EZRBDM-120K
αnti-RBD IgM Human ELISA
About This Item
Prodotti consigliati
Clone
monoclonal
Descrizione
for protein analysis
1.56-50 ng/mL (standard curve range)
Caratteristiche
accuracy 98% Av
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
Metodo di rivelazione
colorimetric
Descrizione generale
For Research Use Only. Not For Use In Diagnostic Procedures.
Applicazioni
Risultati analitici
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system, Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials