Documenti fondamentali
EX0566
Supelco
Ethylene glycol
Sinonimo/i:
2-Ethanediol,1,2-ethanediol
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
0.053 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Impurezze
≤0.0001% Chloride (Cl)
≤0.005% Acidity (as acetic acid)
≤0.03% Water (H2O)
Residuo alla calcinazione
≤0.005%
pH
6-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
197.6 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-14--10 °C
Temp. transizione
flash point 111 °C
Solubilità
1000 g/L
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
anhydrous, Reagent
Risultati analitici
Acidity (as acetic acid):0.005% max
Boiling range, begin:195°C min
Boiling range, end:198°C max
Chloride (Cl):0.0001% max
Residue on ignition:0.005% max
Solubility in water:Passes test
Specific Gravity at 20/20°C:1.114-1.117
Water (H2O):0.03% max
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C - open cup