Documenti
DX2510
Supelco
Drierite non-Indicating
8 Mesh
Sinonimo/i:
Drierite non-Indicating, desiccant
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CaO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-900-3
Forma fisica
granular
Misura
8 mesh
Colore
white
Dimensione particelle
8 mesh
Punto di fusione
1450 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
8 Mesh
Risultati analitici
Description: White irregular granules
Note legali
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1