Documenti fondamentali
DX1574
Sigma-Aldrich
Dimetilammina
40% in Water
Sinonimo/i:
Dimethylamine solution, DMA
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NH
Numero CAS:
Peso molecolare:
45.08
Beilstein:
605257
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
263 hPa ( 20 °C)
Stato
liquid
pH
14 ( in H2O)
Punto di fusione
-38 °C
Temp. transizione
flash point -18.5 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Appearance: Colorless to pale straw colored
Assay: 40% min
Form: Clear liquid
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-1.3 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-18.5 °C