Documenti fondamentali
DR1106
Sigma-Aldrich
Anti-MSH6 Mouse mAb (1F2)
liquid, clone 1F2, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-MutS Homolog 6
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F2, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MSH6(2956)
Descrizione generale
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~140-150 kDa MSH6 protein.
Recognizes the ~140-150 kDa MSH6 protein in HeLa cells and human kidney tissue.
This Anti-MSH6 Mouse mAb (1F2) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunocytochemistry for the detection of MSH6.
Immunogeno
A recombinant polypeptide corrresponding to amino acids of 931-1031 human MSH6, expressed as a GST fusion protein
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Risultati analitici
Positive Control
Human kidney tissue, HeLa cells