Documenti fondamentali
DR1086
Sigma-Aldrich
Anti-ATF3 Mouse mAb (6B8)
liquid, clone 6B8, Calbiochem®
Scegli un formato
100 μG
381,00 €
381,00 €
Spedizione prevista il28 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
381,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
381,00 €
Spedizione prevista il28 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6B8, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG3
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATF3(467)
Descrizione generale
Anti-ATF3, mouse monoclonal, clone 6B8, recognizes the human ATF3 protein. It is validated for ELISA and Western blotting.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ATF3 protein.
Recognizes the ATF3 protein.
Immunogeno
Full-length, recombinant, human ATF3 (aa 1-182), expressed as a GST fusion protein.
Applicazioni
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Stato fisico
In PBS, pH 7.2.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Altre note
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.