DR1075
Anti-TARDBP Mouse mAb (2E2-D3)
liquid, clone 2E2-D3, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-TAR DNA Binding Protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E2-D3, monoclonal
Forma fisica
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TARDBP(23435)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Paraffin Sections (5 µg/ml)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
293T cells
A431 cells, Human leiomyosarcoma tissue, HeLa cells
Altre note
Wils H, et al. 2010. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A107 3858.
Foulds, P,G., et al. 2009. Acta Neuropathol.118 647.