DEM221-C0243
Trial kit - NovaSeptum® GO; Autoclavable Bag Sampling System, 250ml, Vented
Scegli un formato
364,00 €
Spedizione prevista il17 febbraio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
364,00 €
Spedizione prevista il17 febbraio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
PureFlex™ polyethylene bag (film)
polyester body
silicone septum (platinum-cured)
silicone tubing
stainless steel body (ASTM® 316 L)
Livello qualitativo
agenzia
according to ISO ISO 11137
meets USP 88 Biological Reactivity
Sterilità
sterile; β-irradiated
Nome Commerciale
NovaSeptum® GO
Caratteristiche
autoclavable
Parametri
-20-125 °C temp. range (-4-257 °F)
0.30 bar max. pressure (4.35 psi)
Impurezze
<2.15 bacterial endotoxins (LAL test, EU/device)
Raccordi
male Luer-Lok® outlet (with female sterile vent filter)
applicazioni
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
sterile sampling
viral therapy
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Componenti
- Septum: Platinum-cured silicone; Body: Polyester
- Cannula: ASTM® 316 L Stainless steel
- Fluid contact layer (bag): Polypropylene film
- Tubing: Silicone
- Outlet Tubing: Male Luer-Lok® with female sterile vent filter
Nota sulla preparazione
Units are integrity tested at regular intervals during manufacturing.
Aqueous extraction contains < 2.15 EU per device as determined using the Limulus Amebocyte Lysate (LAL) test.