Documenti fondamentali
CX2065
Sigma-Aldrich
Cresyl Violet Acetate
HARLECO® For the staining of nuclei and Nissl bodies
Sinonimo/i:
Cresyl Violet Acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H15N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
321.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116130
Numero indice EU:
234-043-3
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Stato
powder or crystals
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
140-143 °C
Solubilità
70 g/L
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C16H12N3O.C2H4O2/c17-9-5-6-13-14(7-9)20-15-8-12(18)10-3-1-2-4-11(10)16(15)19-13;1-2(3)4/h1-8H,17-18H2;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
HARLECO® For the staining of nuclei and Nissl bodies
Risultati analitici
Absorbance at maximum0.50AU minAbsorbance maximum wavelength596-599nmAbsorbance ratio; (P-15/P+15)0.94-1.20Assay (TiCl3 titration)65% minColorGreen to blackFormPowder and/or crystals
Note legali
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13