CW0602S03
Cartucce Milligard® di grado 0,5 µm nominale
pore size 0.5 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Sinonimo/i:
Milligard Cartridge Filter 20 in. Code 0 0.5 μm
Scegli un formato
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Scegli un formato
About This Item
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyester support
polypropylene
silicone seal
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
Milligard®
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Milligard®
Parametri
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
tecniche
prefiltration: suitable
Lunghezza
20 in.
Larghezza
2.9 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
20 in. (50 cm)
Diametro
7.1 cm (2.8 in.)
Superficie filtrante
1.6 m2
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤100 mg/cartridge
Matrice
Milligard®
Dimensione pori
0.5 μm nominal pore size
0.5 μm pore size
input
sample type liquid
Codice cartuccia
Code 0 (2-222; O-rings)
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
Altre note
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to the installation and wetting sections of OptiScale®-25 user guide and introduction section of the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer to the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Specifiche
Nota sulla preparazione
10 autoclave cycles or SIP @ 121 °C for 30 min
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2