Documenti fondamentali
CVVI52TPE
Millipore
Durapore® CBR 0.1 µm, Cartridge
pore size 0.1 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 5 (2-222; O-rings and spear)
Sinonimo/i:
Durapore CVVI Cartridge Filter 20 in. 0.1 μm Code 5 fluoroelastomer
Scegli un formato
1 EA
Chiedi
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
Chiedi
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Materiali
PVDF
fluoroelastomer seal
polypropylene
polypropylene support
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
Durapore®
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Durapore®
Parametri
≤40 mL/min air diffusion at 3.9 bar (56 psig) and 23 °C (in water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C (Reverse; Intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
20 in.
Larghezza
2.7 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
20 in. (50 cm)
Diametro
6.9 cm (2.7 in.)
Superficie filtrante
1.38 m2
Estraibili (gravimetria)
≤50 mg
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.1 μm pore size
input
sample type liquid
Punto di bolla
≥4830 mbar (70 psig), air with water at 23 °C
Codice cartuccia
Code 5 (2-222; O-rings and spear)
Descrizione generale
Device Configuration: Cartridge
Risultati analitici
Gravimetric Extractables: after 24-h soak in water
Altre note
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany