Documenti fondamentali
CVGL72TPK48
Millipore
Cartucce Durapore® da 0,22 µm
Scegli un formato
CVGL72TPK48
Chiedi
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
CVGL72TPK48
Chiedi
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Materiali
PVDF membrane
polypropylene support
silicone O-ring
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
Durapore®
Caratteristiche
hydrophilic
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
20 in.
Larghezza
2.7 in.
Superficie filtrante
1.38 m2
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Codice cartuccia
Code 7
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany