CN1271001
*PP PLEAT CART 1.2UM 10" C-7
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiali
polypropylene
Livello qualitativo
Dimensione pori
1.2 μm nominal pore size
1.2 μm pore size
Codice cartuccia
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Descrizione generale
Device Configuration: Cartridge