Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
6 pkg | Spedizione prevista il06 aprile 2027daMerck Life Science S.r.l. | 1200,00 € |
Informazioni su questo articolo
1200,00 €
Spedizione prevista il06 aprile 2027Dettagli
Quality Segment
material
EPR seal, polypropylene
product line
Polygard
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Polygard
parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
technique(s)
prefiltration: suitable
cartridge nominal length
4 in. (10 cm)
diam.
7.0 cm (2.75 in.)
filtration area
0.18 m2
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
pore size
0.6 μm nominal pore size, 0.6 μm pore size
input
sample type liquid
cartridge code
Code M (2-118; O-rings)
General description
Con una pressione differenziale massima di 4,8 bar (70 psid) a 25 °C, i filtri a cartuccia Polygard-CN assicurano una processività elevata. Le cartucce sono affidabili, solide e resilienti e sono progettate per sopportare numerosi cicli di sterilizzazione in situ con vapore (steam-in-place)
Applicazioni comuni
I filtri a cartuccia Polygard CN trovano vasto impiego nell′industria delle bevande per applicazioni di filtrazione di gas e liquidi, per operazioni di chiarificazione e di riduzione della carica microbica
Conformità normativa
I filtri a cartuccia Polygard® CN sono progettati, sviluppati e prodotti nel rispetto di un Sistema di Gestione della Qualità riconosciuto conforme alla norma ISO 9000 per i Sistemi di Qualità da un ente di certificazione accreditato e vengono spediti accompagnati da un Certificato di Qualità. Nel rispetto dei requisiti normativi, ogni filtro a cartuccia è corredato da una Guida alla Validazione
Inoltre, a garanzia della tracciabilità e per una facile identificazione, ogni filtro è contrassegnato con le proprie caratteristiche identificative
Una gamma completa a vostra disposizione
I filtri Polygard® CN sono disponibili in un′ampia gamma di formati in grado di soddisfare qualsiasi esigenza applicativa. Per adattare con facilità i filtri ad alloggiamenti già in uso, le cartucce sono disponibili con un′ampia scelta di connessioni in ingresso ed uscita.
Preparation Note
10 cicli in autoclave o SIP a 126 °C per 30 min
30 min con acqua calda a 80 °C
Analysis Note
Other Notes
- Capacità di ritenzione: riduzione della contaminazione microbiologica
- Modalità d′azione: filtrazione (nominale)
- Applicazione: bioprocesso
- Uso previsto: efficiente riduzione della contaminazione da particelle e microrganismi
- Istruzioni per l′uso: consultare il manuale d′uso delle cartucce Polygard® e CLARIGARD®
- Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
- Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description pore size 0.6 μm, cartridge nominal length 4 in. (10 cm), Code M (2-118; O-rings) | description pore size 0.3 μm, cartridge nominal length 4 in. (10 cm), Code M (2-118; O-rings) | description pore size 5.0 μm, cartridge nominal length 4 in. (10 cm), Code M (2-118; O-rings) | description pore size 0.6 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code F (double open end w/flat gaskets) |
| product line Polygard | product line Polygard | product line Polygard | product line Polygard |
| filtration area 0.18 m2 | filtration area 0.18 m2 | filtration area 0.18 m2 | filtration area 0.42 m2 |
| material EPR seal, polypropylene | material polypropylene , EPR seal | material polypropylene , EPR seal | material polypropylene , EPR seal |
| impurities ≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction) | impurities ≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction) | impurities ≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction) | impurities ≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction) |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
| parameter 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C, 4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C | parameter 4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C | parameter 4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C | parameter 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C, 4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtro per cartuccia Polygard® CN
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?