CDFC02203
Cartuccia con carbone attivo Super-C
For use with Super-Q® systems
Sinonimo/i:
Cartuccia con carbone attivo Super-C
Livello qualitativo
Caratteristiche
Super-C Carbon Cartridge for organics removal
Confezionamento
pkg of 3 units
Lunghezza
55 cm (22 in.)
Compatibilità
for use with Super-Q® Ultrapure High Flow Water Systems
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La cartuccia al carbone Super-C, una cartuccia di filtrazione a carbone attivo sintetico, rimuove efficacemente i particolati organici e i contaminanti dall'acqua purificata utilizzando uno speciale carbone confezionato a secco.
Applicazioni
La cartuccia con carbone Super-C viene utilizzata con il sistema Super-Q® per rimuovere le tracce di sostanze organiche dall'acqua.
Caratteristiche e vantaggi
- Lunghezza: 22 pollici (56 cm).
- Le cartucce producono acqua ultrapura di qualità costantemente superiore alle specifiche ASTM/CAP/CLSI per l'acqua di Tipo I.
Note legali
SUPER-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Super-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany