CBL304
Anti-Serum Amyloid P Antibody, clone 5.4A
clone 5.4A, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Component P
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5.4A, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APCS(325)
Descrizione generale
Specificità
FUSION PARTNER: NS1 myeloma cell line
Immunogeno
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1