Vai a
AB6000
Anticorpo anti-TIMP-3, C-terminale
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
MIG-5, TIMP metallopeptidase inhibitor 3, Tissue inhibitor of metalloproteinases 3
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Spedizione prevista il01 giugno 2026daMerck S.p.A
398,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
13
398,00 €
Spedizione prevista il01 giugno 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
horse, human, rat
species reactivity (predicted by homology)
pig (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), mouse (95% homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TIMP3(7078)
General description
L'inibitore tissutale delle metalloproteinasi 3 (TIMP-3) è un membro della famiglia TIMP. I TIMP sono così chiamati perché sono inibitori endogeni lenti e capaci di legare saldamente le metalloproteinasi di matrice (MMP). I quattro TIMP hanno costanti di inibizione diverse per le diverse MMP studiate. È stato dimostrato che i TIMP inibiscono la famiglia delle proteinasi ADAM. TIMP-3 è un efficiente inibitore delle “sheddasi”, visto che inibisce ADAM-17 (TACE) alle basse concentrazioni (nanomolari) a cui si è osservata l'inibizione delle MMP. Le altre proteinasi ADAM non sono ancora state studiate per quanto riguarda l'inibizione da parte dei TIMP, ma TIMP-2 sembra essere molto meno attivo su ADAM-17 rispetto a TIMP-3. Si ritiene che TIMP-3 sia prodotto costitutivamente da molti tipi di cellule e che sia inducibile in altri. La localizzazione del TIMP-3 differisce da quella degli altri 3 TIMP; si pensa che esso sia depositato principalmente nella matrice extracellulare.
Si possono osservare bande a ~ 24 kDa e a ~ 30 kDa, corrispondenti alla proteina in forma ridotta, rispettivamente non glicosilata e glicosilata. POSSONO essere visibili altre bande ascrivibili a TIMP-3 a 50 kDa (dimero), 12 kDa e 15 kDa (prodotti di degradazione) a seconda del campione.
Immunogen
Epitopo: estremità C-terminale
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente a TIMP-3 umano in corrispondenza dell′estremità C-terminale.
Application
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Immunocitochimica: diluizioni 1:500 di un lotto rappresentativo hanno rivelato TIMP-3 in cellule C6.
L′anticorpo anti-TIMP, estremità C-terminale, è validato per la rivelazione di TIMP-3 in WB e IC.
Sottocategoria di ricerca
MMPs & TIMPs
Biochem/physiol Actions
L′anticorpo riconosce la regione C terminale d TIMP-3. Non mostra reazione crociata con TIMP-1 o TIMP-2.
Physical form
Anticorpo policlonale di coniglio purificato in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificato per affinità
Preparation Note
Stabile per 1 dalla data di ricevimento anno a 2-8 °C.
Analysis Note
Controllo
Lisato di cellule HL-60 in terreno condizionato con PMA.
Valutata mediante Western Blotting su un lisato di cellule HL-60 supplementate con terreno condizionato con PMA.
Western Blotting: una concentrazione di 0,5 µg/ml di questo anticorpo ha rilevato TIMP-3 su 10 µg di HL-60 in terreno condizionato con PMA.
Other Notes
Concentrazione: la concentrazione specifica di ogni lotto è riportata sul Certificato d′Analisi corrispondente.
Sostituisce: AB802
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SAB4502973MAB3318MAB3300
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: 1:10000, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
136-13H4, monoclonal
clone
7-6C1, monoclonal
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
AB600004053252279706