CBL158
Anti-Integrin β2 [CD18] Antibody
clone MEM 48, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CD18
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MEM 48, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Informazioni sul gene
human ... ITGB2(3689)
Categorie correlate
Specificità
FUSION PARTNER:
Sp 2/0 - Ag 14 myeloma cell line
Immunogeno
Applicazioni
Function Blocking: Studies of cell-cell and cell-matrix adhesion, this antibody will block cell-cell interaction, (Grönholm, 2018)
Flow Cytometry
Western Blot
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Integrins
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2