CBL1512F
Anti-Integrin αM [CD11b] Antibody, clone OX-42, FITC conjugated
clone OX-42, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CD11b
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
OX-42, monoclonal
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Itgam(25021)
Categorie correlate
Specificità
FUSION PARTNER: NSO myeloma cell line.
Applicazioni
Immunohistochemical studies of rat fresh frozen tissue sections following either periodate-lysine-paraformaldehyde (PLP) fixation, or acetone. Works on very lightly PFA fixed, frozen tissues. (perfusion only 4% PFA 10-15′ no post-fix).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Linkage
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2