Documenti fondamentali
BX1670
Supelco
2-Butanone
Meets ACS Specifications GR ACS
Sinonimo/i:
2-Butanone, Methyl Ethyl Ketone, Butanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
201-159-0
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Tensione di vapore
105 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Impurezze
≤0.0005% Titrable acid
≤0.20% Water (H2O)
Residuo dopo evaporazione
≤0.0025%
Colore
APHA: ≤15
pH
7 (20 °C)
P. ebollizione
79.6 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-86 °C
Temp. transizione
flash point -4 °C
Solubilità
292 g/L
Densità
0.805 g/cm3 at 20 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=C(CC)C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Meets ACS Specifications GR ACS
Risultati analitici
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA): 15 max
Evaporation residue: 0.0025% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Titrable acid: 0.0005meq/g max
Water (H2O): 0.20% max
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
26.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-3 °C - closed cup