BM-12125
Auto2D® PAGE Chip 12.5%
precast gel, for second-dimension separations on the Auto2D® 2-D Electrophoresis Device.
Sinonimo/i:
2D Electrophoresis, 2DE, PAGE Chip, PAGE gel, SDS-PAGE, precast gel
Scegli un formato
283,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
283,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
Auto2D®
Descrizione generale
Applicazioni
- Differential proteomic analysis
- Post-translational modification
- Protein Isoforms
- Western Blotting
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Articoli
Auto2D® automates difficult 2D electrophoresis methods for protein localization with high reproducibility in under two hours.
Il dispositivo Auto2D® automatizza completamente i complicati metodi elettroforetici bidimensionali (2-D) rendendoli rapidi, semplici e riproducibili. Con il sistema Auto2D® anche le proteine difficili da identificare possono essere individuate in meno di due ore con elevata riproducibilità.
Protocolli
The Auto2D® Automated 2-D Gel Electrophoresis Device video and detailed protocol provide reliable methods to prepare your samples and operate the Auto2D® Device.
Contenuto correlato
Auto2D® 2-D Gel Electrophoresis Device frequently asked questions for 2-D PAGE and additional 2DE protein separation workflow needs.