Documenti fondamentali
BI0832
Sigma-Aldrich
Deblocking Reagent 3% Dichloroacetic Acid in Toluene
Novabiochem®
Sinonimo/i:
DCA Deblock, dna
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H2Cl2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116006
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
reagent
Livello qualitativo
200
300
Nome Commerciale
Novabiochem®
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acetylations
reagent type: Lewis acid
Colore
APHA: ≤20
Temp. transizione
flash point 4 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
BI0832-1005 and BI0832-2505 are packaged in GL45 glass bottles
BI0832-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Novabiochem®
Risultati analitici
Color (APHA)20 maxComponent: Toluene Purity99.5% minDensity at 20°Cg/mlDichloroacetic acid2.95-3.05% v/vFormClear liquidWater (H2O)300ppm max
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)