Key Documents
BI0422
Sigma-Aldrich
Oxidizing Reagent, 0.02M I₂ in THF/Pyrid (89.6/0.4/10)
Biosynthesis Novabiochem®
Sinonimo/i:
DNA Reagent
About This Item
Codice UNSPSC:
41116006
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Forma fisica
liquid
Composizione
Iodine, 0.018-0.022 M
Pyridine, 0.36-0.44 % (v/v) GC
Tetrahydrofuran, 88.7-90.5 % (v/v) GC (solvent)
water, 9.0-11.0 % (v/v) GC
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Oxidations
reagent type: oxidant
Colore
red
Temp. transizione
flash point -13 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
BI0422-0200 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0422-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0422-0950 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0422-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Risultati analitici
Assay (pyridine, GC): 0.36-0.44% v/v
Assay (tetrahydrofuran, GC): 88.7-90.5% v/v
Color: Red
Form: Liquid
Iodine Molarity: 0.018-0.022M
Water (H2O): 9.0-11.0% w/v
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
8.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-13 °C