BE-10X2ML-B
BIOSCOT™ IVD Reagent Other Specificities & AHG
BIOSCOT™ Anti-Jkb from the clone MS-8, Human IgM, Blood Grouping Reagent
Sinonimo/i:
Anti-Jkb (clone MS-8) Blood Grouping Reagent
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Clone
MS-8, monoclonal
Confezionamento
pkg of 10 × 2 mL
Produttore/marchio commerciale
BIOSCOT™
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Concentrazione
30-56 mg/mL protein (Total Protein Range)
tecniche
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Isotipo
IgM
applicazioni
clinical testing
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1