Vai a
AP124A
Anticorpo di capra anti-IgG di topo, coniugato con fosfatasi alcalina
Chemicon®, from goat
Sinonimo/i:
Anti-IgG di topo con fosfatasi alcalina, Anti-IgG di topo di capra
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Spedizione prevista il25 maggio 2026daMerck S.p.A
326,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
alkaline phosphatase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
15
326,00 €
Spedizione prevista il25 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Anticorpo di capra anti-IgG (H+L) di topo, purificato per affinità, coniugato con fosfatasi alcalina
Le immunoglobuline G (IgG) sono tra le proteine​più abbondanti presenti nel siero umano, i cui normali livelli nel sangue di individui adulti sono compresi tra 8 e 17 mg/mL. Le IgG sono importanti per la difesa contro i microrganismi e vengono prodotte dai linfociti B come parte della risposta immunitaria adattativa. La molecola delle IgG ha due distinte funzioni; legarsi all′agente patogeno che ha suscitato la risposta immunitaria e reclutare cellule e molecole in grado di eliminare l'antigene. La variabilità del pool di IgG è generata mediante un meccanismo di ricombinazione somatica e si stima che il numero di anticorpi con specificità differente in un individuo in un dato momento sia pari a 1011.
Application
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
L′anticorpo di capra anti-IgG di topo coniugato con fosfatasi alcalina è un anticorpo diretto contro le IgG di topo validato per l'uso in ELISA & WB.
Saggio immunoenzimatico e Western blotting: 1: 5,000- 1: 50,000.
Immunoistochimica: 1: 1,000- 1: 2,000.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi secondari contro immunoglobuline intere
Biochem/physiol Actions
Specifico per IgG di topo, catena leggera e catena pesante.
Physical form
Liofilizzato. Tampone= Tris HCl 0,01 M, NaCl 0,25 M, pH 8,0 con
BSA 15 mg/mL e azoturo di sodio 0,05%
RICOSTITUZIONE:
aggiungere acqua distillata sterile fino ad ottenere il volume indicato sull'etichetta della provetta. Centrifugare il prodotto nel caso non risultasse limpido dopo 1-2 ore a temperatura ambiente.
Purificazione per immunoaffinità
Preparation Note
Il prodotto è stabile per diverse settimane a 2–8°C come liquido non diluito. NON CONGELARE. per
Other Notes
Sostituisce: AP126A
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
AP181AP181PAQ127
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
unconjugated
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c