ABT52
Anti-phospho-Peak Antibody (Tyr665)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Pseudopodium-enriched atypical kinase 1, Sugen kinase 269, Tyrosine-protein kinase SgK269
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
porcine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), orangutan (Sumatran; based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
dot blot: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr665)
Informazioni sul gene
human ... PEAK1(79834)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Dot Blot (Specificity) Analysis: A representative lot blocked phospho-Peak (Tyr665) in modified and non modified peptides of phosphorylated and non-phosphorlyated Peak proteins.
Descrizione del bersaglio
Risultati analitici
Modified and non modified peptides of phosphorylated and non-phosphorlyated Peak proteins
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1