ABT1385M
Anti-Glypican-1
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
HSPG M12, GPC1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Gpc1(58920)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Glypican-1 in rat C6 glioma cells (Liang, Y., et. al. (1997). J Cell Biol. 139(4):851-64).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Glypican-1 in rat spinal cord and brain (Liang, Y., et. al. (1997). J Cell Biol. 139(4):851-64).
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Glypican-1 in Rat C6 glioma cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1