Documenti fondamentali
ABS988
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-ACAT-2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
SOAT2_HUMAN, SOAT2, ACACT2, ACTL
Scegli un formato
100 μL
428,00 €
428,00 €
Spedizione prevista il14 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
428,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
428,00 €
Spedizione prevista il14 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, monkey
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACAT2(39)
Descrizione generale
L′acilcoenzima A-colesterolo aciltransferasi 2 (ACAT-2), noto anche come sterolo O-aciltransferasi 2
(SOAT2), è un enzima che catalizza la sintesi di esteri del colesterolo ed è quindi importante nell'assemblaggio delle lipoproteine, nel metabolismo degli steroidi e nel metabolismo e assorbimento del colesterolo assunto con gli alimenti. ACAT-2 è espresso principalmente nel fegato e nell'intestino, negli enterociti all′interno del reticolo endoplasmatico. ACAT-2 esterifica il colesterolo consentendone un'incorporazione e un trasporto più efficienti. Il colesterolo libero può essere assorbito dalle lipoproteine ma rimane confinato alla superficie esterna delle lipoparticelle. L'esterificazione consente di incorporarlo all′interno e di trasportarlo molto più efficientemente attraverso il torrente ematico. L'espressione genica di ACAT-2 è parzialmente regolata dal repressore della trascrizione TGIF1, così come da altri fattori come l'espressione dell'ormone tiroideo e il microRNA miR181d.
Immunogeno
Proteina ricombinante corrispondente alla proteina ACAT-2 umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
Immunocitochimica: un lotto rappresentativo ha rivelato ACAT-2 in tessuto epatico umano (Parini, P., et al. (2004). Circulation. 2004;110:2017-2023).
Western blotting: un lotto rappresentativo ha rivelato ACAT-2 nel lisato di tessuto epatico umano (Parini, P., et al. (2004). Circulation. 2004;110:2017-2023)
Questo anticorpo anti-ACAT-2 è convalidato per l′uso in Western blotting e immunocitochimica per la rivelazione di ACAT-2.
Sottocategoria di ricerca
Metabolismo lipidico & regolazione del peso
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto polmonare umano su gel non riducente.
Western blotting: una diluizione 1:1000 di questo anticorpo ha permesso di rivelare ACAT-2 in 10 µg di lisato di tessuto polmonare umano su gel non riducente
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 55 kDa. In alcuni lisati possono comparire bande di peso molecolare inferiore non caratterizzate
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente NaPO4 20 M, NaCl 28 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificato per affinità con l′antigene
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1