ABS528
Anti-S1P lyase Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
S1PL, SPL1, mSPL, Sphingosine-1-phosphate aldolase
Scegli un formato
401,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
401,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Sgpl1(20397)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Metabolism
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Lipid Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected SP-lyase1 in 10 µg of mouse lung tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2