ABS518
Anti-SLC5A3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Sodium/myo-inositol cotransporter, Na(+)/myo-inositol cotransporter, Sodium/myo-inositol transporter 1, SMIT1, Solute carrier family 5 member 3
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC5A3(6526)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected SLC5A3 in human placenta tissues.
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected SLC5A3 in 10 μg of HUVEC cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1