ABS446
Anti-GPVI Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
GPVI Antibody, Glycoprotein VI, GPIV, Platelet glycoprotein VI precursor, GP6, Glycoprotein 6
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GP6(51206)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected GPVI in human heart cells.
Qualità
Western Blotting/Peptide Inhibition Assay Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected GPVI in 15 µg of A20 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
WGK 2