ABS194
Anti-phospho PDHE1-A type I (Ser300) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Pyruvate dehydrogenase E1 component subunit alpha, somatic form, mitochondrial, PDHE1-A type I
Scegli un formato
401,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
401,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer300)
Informazioni sul gene
human ... PDHA1(5160)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PDHE1-A type I on 10 µg of dichloroacetate untreated and treated HEK 293 cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Risultati analitici
Dichloroacetate untreated and treated HEK 293 cell lysates
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1