ABS1656
Anti-VPS4B (UT292)
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Vacuolar protein sorting-associated protein 4B, Cell migration-inducing gene 1 protein, Protein SKD1, Suppressor of K(+) transport growth defect 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VPS4B(9525)
Descrizione generale
Ref.: Scheuring, S et al. (2001). J. Mol. Biol. 312, 469-480.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the VPS4B target band in lysate from untransfected, but not VPS4B shRNA-transfected HeLa cells (Morita, E., et al. (2010). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 107(29):12889-12894).
Qualità
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected VPS4B in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1