ABN55
Anti-Netrin-1 Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
netrin 1, mouse, homolog of, Netrin 1, Ntn1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ntn1(18208)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Growth Cones & Axon Guidance
Qualità
Western Blot Analysis: 1:10,000 dilution of this antibody detected Netrin-1 on 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
Mouse brain tissue lysate
Esclusione di responsabilità
WGK 1