ABN471
Anti-TMEM18 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Transmembrane protein 18, TMEM18
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (immunogen homology)
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TMEM18(129787)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected TMEM18 in mouse brain tissue.
Neuroscience
Sensory & PNS
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TMEM18 in 15 µg of rat brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat brain tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2